Learn More
VEE GEE Dual Scale Hydrometer
Click to view available options
Intervalo de Baume:
De 0° a 26° (pesado)
De 0° a 41° (pesado)
De 0° a 45° (pesado)
De 0° a 72° (pesado)
De 10° a 100° (ligero)
De 24° a 43 (pesado)
De 25° a 42° (pesado)
De 42° a 55° (pesado)
De 55° a 65° (pesado)
De 64° a 72° (pesado)
De 70° a 10° (ligero)
Intervalo de gravedad específica:
De 0,600 a 1,000
De 0,70 a 1,00
De 1,000 a 1,220
De 1,000 a 1,225
De 1,000 a 1,400
De 1,000 a 1,450
De 1,000 a 2,000
De 1,200 a 1,420
De 1,200 a 1,425
De 1,400 a 1,620
De 1,600 a 1,820
De 1,800 a 2,020
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- The Dual Scale Specific Gravity/Baume Hydrometer includes two scales.
- One scale is designed for liquids heavier than water.
- The other scale is specifically for liquids lighter than water.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Specific Gravity and Baume Hydrometer |
| Incrementos | 0.010/1° |
| Longitud (métrico) | 30.5 cm |
| Intervalo de Baume | De 0° a 72° (pesado) |
| Intervalo de gravedad específica | De 1,000 a 2,000 |
| Temperature of Standardization | 15.6°C (60°F) |