Learn More
Fisherbrand™ Pipetas de doble uso
Código de producto. p-164364 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 mL
5 mL
Exactitud:
±0,006 ml
± 0,02 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Exactitud unitSize
16650093 1 ml ±0,006 ml paquete de 12
12789246 5 mL ± 0,02 ml paquete de 12
16660093 2 mL ±0,006 ml paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16650093
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pipetas de doble uso
  • Vidrio de borosilicato, marcas ámbar permanentes, tratamiento Tuf-Temp™para reducir el desconchado
  • Precisión impresa en cada pipeta
  • Capacidad marcada debajo de la boquilla
Información de órdenes
Disponible como pipetas personalizadas de PersonaPet™
Compliance
Calibrated To Deliver/Blow Out (upper graduation) and To Contain (lower graduation).
Especificaciones
Exactitud ±0,006 ml
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (imperial) 0,03 oz
Volumen (métrico) 1 ml
Tipo Pipeta de doble uso