Descripción
- Vidrio de borosilicato, marcas ámbar permanentes, tratamiento Tuf-Temp™para reducir el desconchado
- Precisión impresa en cada pipeta
- Capacidad marcada debajo de la boquilla
Información de órdenes
Disponible como pipetas personalizadas de PersonaPet™
Compliance
Calibrated To Deliver/Blow Out (upper graduation) and To Contain (lower graduation).
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,006 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (imperial) | 0,03 oz |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Tipo | Pipeta de doble uso |