Learn More
Heathrow Scientific™ Cucharas de doble función, blancas, paquete de 100
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15843977 Tienda Heathrow Scientific Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Grande
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 15843977
Marca: Heathrow Scientific™ 120657
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La cuchara de doble función es una solución económica única que combina el uso como cuchara junto con una navecilla de pesaje en un solo producto.
El proceso de pesaje se ha racionalizado, ahora solo tiene que muestrear o recuperar el material en la cuchara y colocarlo directamente en la báscula. Esto elimina la necesidad de un barco de pesaje o de papel de pesaje y ahorra un valioso espacio en el laboratorio. Al terminar, la cuchara de solución doble es desechable.
  • Hechas de poliestireno antiestático que es impermeable y
    reduce la posibilidad de que los materiales se peguen a la cuchara
  • Se envía y almacena plana; cuando está lista para usar, se puede
    montar fácilmente insertando la lengüeta de bloqueo en el orificio
  • La función de bloqueo de pestañas permite una forma de pala para ayudar a retener materiales
  • El diseño de punta ancha mantiene la cuchara estable mientras se encuentra sobre la balanza y
    permite recoger y dispensar fácilmente los materiales
  • La cuchara se puede utilizar plana como alternativa al papel de pesaje
  • Se monta fácilmente tirando de la lengüeta con la flecha a través del orificio
Especificaciones
Cantidad 100 Pk.
Descripción Cucharas de doble función, pequeñas, blancas, paquete de 100
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma Curved
Recubrimiento Poliestireno antiestático
Color Blanco
Desechables
Tipo de producto Cuchara de pesaje
Para utilizar con (equipo) escala
Para utilizar con (aplicación) Material de pesaje
Color del asa Blanco
Longitud de la hoja (imperial) 2,2 in
Longitud (imperial) 5 in
Longitud de la hoja (métrico) 5,59 cm
Tamaño Pequeño
Anchura (imperial) 2,5 in
Anchura de la hoja (imperial) 2,2 in
Anchura (métrico) 6,3 cm
Anchura (métrico) de la hoja 5,59 cm
Material de la hoja Poliestireno
Dimensiones (L x An) 5 x 2,5 pulg.
Material del mango Poliestireno
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 12,7 cm