Learn More
Labcon Tapones de doble posición para tubos de cultivo de 17 x 100 mm
Descripción
- Tapón de aspiración de doble posición para tubos de cultivo
- Se ajusta a tubos de cultivo de 17 × 100 mm populares
- El tapón incluye la posición estilo enchufe y la posición de aspiración abierta
- Sin endotoxinas (apirógenos)
- Resina de polietileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Tamaño del tapón | 17 mm |
| Preesterilizados | No |
| Tipo de producto | Tubo de cultivo |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Polietileno |
| Color | Natural |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo celular |
| Envase | 1000/bolsa, 3 bolsas/caja |
| Cantidad | 1000/bolsa |
| Mostrar más |