Learn More
Labcon Tapones de doble posición para tubos de cultivo de 12 x 75 mm, en bolsas
Descripción
- El tapón incluye la posición estilo enchufe y la posición de aspiración abierta
- Sin endotoxinas (apirógenos)
- Resina de polietileno USP clase VI
- Color blanco natural
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Tamaño del tapón | 13 mm |
| Preesterilizados | No |
| Tipo de producto | Tapón de doble posición |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Polietileno |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Centrifugación; para cultivo celular y uso general en laboratorio |
| N.° por paquete | 1000 |
| N.º por caja | 3000 |
| Mostrar más |