Learn More
Invitrogen™ Dual-Light™ Luciferase & β-Galactosidase Reporter Gene Assay System
Descripción
Includes
Sustrato enzimático, solución de lisis, tampones necesarios y acelerador de reacción
- La detección de luciferasa luciérnada y β-galactosidasa en la misma muestra simplifica la normalización de la eficacia de transfección
- El amplio rango dinámico de ensayos de β-galactosidasa y luciferasa permite la medición precisa de ambas enzimas desde el intervalo de femtogramos hasta nanogramos
- La sensibilidad del ensayo es de 100 a 1000 veces mejor que los ensayos isotópicos/no isotópicos para cloranfenicol acetil transferasa (CAT) o los ensayos colorimétricos/fluorescentes para β-galactosidasa, lo que proporciona mayor sensibilidad que las tecnologías de ensayo de la competencia
- El ensayo de alta sensibilidad con un amplio rango dinámico permite la detección de niveles altos y bajos de informadores sin realizar numerosas diluciones de la muestra
- El kit de ensayo de genes indicadores no radioactivos elimina las preocupaciones sobre el uso de radioisótopos
- El ensayo se puede completar en aproximadamente una hora, lo que proporciona una respuesta rápida del ensayo
Fácil de usar
La señal de luz de cada reacción enzimática se mide secuencialmente en un luminómetro con inyectores automáticos u otros instrumentos en los que se pueden realizar mediciones de emisión de luz en un periodo corto de tiempo. En primer lugar, la actividad de la enzima marcadora de luciferasa se cuantifica con una reacción de luciferasa mejorada. Después de una incubación de 30-60 minutos y la adición de un acelerador de emisión de luz, la actividad de la enzima marcadora de β-galactosidasa se determina con sustrato Galacton-Plus™. Ambos ensayos se combinan en un solo ensayo utilizando una alícuota de extracto para mayor comodidad y precisión. El ensayo completo se completa en menos de una hora.
Amplio rango dinámico
El amplio rango dinámico de este ensayo doble permite medir con precisión las concentraciones de luciferasa y β-galactosidasa en siete órdenes de magnitud, desde fémtogramos hasta nanogramos. Los ensayos colorimétricos e isotópicos de genes indicadores no pueden competir con el intervalo dinámico del sistema Dual-Light. Hemos formateado este ensayo para luminómetro de tubo o microplaca, con capacidad de inyección.
Especificaciones
- Células compatibles: Células de mamíferos, células de levadura
- Método de detección: Quimioluminiscente
- Para utilizar con el equipo: Luminómetro (microplaca), luminómetro (basado en tubos)
- Forma: Líquido
- Formato: Placa de 96 pocillos
- Compatibilidad de alto rendimiento: Compatibles de alto rendimiento
- Presentación de datos: Extremo
- Tipo de muestra (específico): Cultivos celulares
- Sustrato: Galacton-Plus, luciferina
- Propiedades de sustrato: Sustrato químico
- Tipo de sustrato: Sustrato beta-Gal, sustrato de luciferasa
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | β-Galactosidase/Luciferase Reporter Gene Assay System |
| Método de detección | Quimioluminiscente |
| Para utilizar con (equipo) | Luminómetro (microplaca), luminómetro (basado en tubos) |
| ensayo | Ensayo de β-Gal (lacZ), ensayo de luciferasa |
| Contenido y almacenamiento | Este kit contiene el sustrato enzimático, la solución de lisis, los tampones necesarios y el acelerador de reacción. Almacenar el producto a -20 °C. |
| Células compatibles | Células de mamíferos, células de levadura |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| Presentación de datos | Extremo |
| Tipo de muestra | Cultivos celulares |
| Sustrato | Galacton-Plus™, luciferina |
| Mostrar más |