Learn More
Invitrogen™ Dual-Light™ Luciferase & β-Galactosidase Reporter Gene Assay System
Código de producto. 12654265
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 ensayos
4.000 ensayos
600 ensayos
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12654265 4.000 ensayos cada uno
10055924 200 ensayos cada uno
12664265 600 ensayos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12654265 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T1004
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Sustrato enzimático, solución de lisis, tampones necesarios y acelerador de reacción
Detección rápida y sensible de luciferasa de luciérnaga y E. coli β-galactosidasa en una alícuota de extracto único para ensayos de expresión génica.
  • La detección de luciferasa luciérnada y β-galactosidasa en la misma muestra simplifica la normalización de la eficacia de transfección
  • El amplio rango dinámico de ensayos de β-galactosidasa y luciferasa permite la medición precisa de ambas enzimas desde el intervalo de femtogramos hasta nanogramos
  • La sensibilidad del ensayo es de 100 a 1000 veces mejor que los ensayos isotópicos/no isotópicos para cloranfenicol acetil transferasa (CAT) o los ensayos colorimétricos/fluorescentes para β-galactosidasa, lo que proporciona mayor sensibilidad que las tecnologías de ensayo de la competencia
  • El ensayo de alta sensibilidad con un amplio rango dinámico permite la detección de niveles altos y bajos de informadores sin realizar numerosas diluciones de la muestra
  • El kit de ensayo de genes indicadores no radioactivos elimina las preocupaciones sobre el uso de radioisótopos
  • El ensayo se puede completar en aproximadamente una hora, lo que proporciona una respuesta rápida del ensayo
Fácil de usar
La señal de luz de cada reacción enzimática se mide secuencialmente en un luminómetro con inyectores automáticos u otros instrumentos en los que se pueden realizar mediciones de emisión de luz en un periodo corto de tiempo. En primer lugar, la actividad de la enzima marcadora de luciferasa se cuantifica con una reacción de luciferasa mejorada. Después de una incubación de 30-60 minutos y la adición de un acelerador de emisión de luz, la actividad de la enzima marcadora de β-galactosidasa se determina con sustrato Galacton-Plus™. Ambos ensayos se combinan en un solo ensayo utilizando una alícuota de extracto para mayor comodidad y precisión. El ensayo completo se completa en menos de una hora.
Amplio rango dinámico
El amplio rango dinámico de este ensayo doble permite medir con precisión las concentraciones de luciferasa y β-galactosidasa en siete órdenes de magnitud, desde fémtogramos hasta nanogramos. Los ensayos colorimétricos e isotópicos de genes indicadores no pueden competir con el intervalo dinámico del sistema Dual-Light. Hemos formateado este ensayo para luminómetro de tubo o microplaca, con capacidad de inyección.
Especificaciones
  • Células compatibles: Células de mamíferos, células de levadura
  • Método de detección: Quimioluminiscente
  • Para utilizar con el equipo: Luminómetro (microplaca), luminómetro (basado en tubos)
  • Forma: Líquido
  • Formato: Placa de 96 pocillos
  • Compatibilidad de alto rendimiento: Compatibles de alto rendimiento
  • Presentación de datos: Extremo
  • Tipo de muestra (específico): Cultivos celulares
  • Sustrato: Galacton-Plus, luciferina
  • Propiedades de sustrato: Sustrato químico
  • Tipo de sustrato: Sustrato beta-Gal, sustrato de luciferasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto β-Galactosidase/Luciferase Reporter Gene Assay System
Método de detección Quimioluminiscente
Para utilizar con (equipo) Luminómetro (microplaca), luminómetro (basado en tubos)
ensayo Ensayo de β-Gal (lacZ), ensayo de luciferasa
Contenido y almacenamiento Este kit contiene el sustrato enzimático, la solución de lisis, los tampones necesarios y el acelerador de reacción.
Almacenar el producto a -20 °C.
Células compatibles Células de mamíferos, células de levadura
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Presentación de datos Extremo
Tipo de muestra Cultivos celulares
Sustrato Galacton-Plus™, luciferina
Tipo de sustrato Sustrato beta-Gal, sustrato de luciferasa
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Enzima diana Luciferasa, beta-galactosidasa
Línea de productos Dual-Light, NovaBright
Para utilizar con (aplicación) Ensayos de enzimas
Cantidad 4.000 ensayos
Formulario Líquido