missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DTYMK Mouse anti-Human, Clone: OTI1D2, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17643181
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17643181 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17643181

Marca: Origene Technologies CF503497

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

Thymidylate kinase (DTYMK) catalyzes the phosphorylation of dTMP to form dTDP in the dTTP synthesis pathway for DNA synthesis. DTYMK is essential for DNA synthesis and is an important intermediate enzyme in the pathway of many pyrimidine analog drugs, including 5-Fluorouracil (5-FU), the chemotherapeutic drug of choice for several solid tumors. The human DTYMK gene was isolated via functional complementation of a Saccharomyces cerevisiae cell cycle mutant, cdc8. DTYMK mRNA levels and enzyme activities are regulated at the level of cell cycle and cell growth pathways.

Especificaciones

Antígeno DTYMK
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D2
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica DTYMK
N.º de referencia del gen P23919
Alias de gen CDC8, PP3731, TMPK, TYMK
Símbolos de los genes DTYMK
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human DTYMK produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1841
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.