missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DTX3L Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16849383 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16849383 150 μL 150 microlitros
16859383 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16849383

Marca: Proteintech 119631AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Component of the shelterin complex (telosome) that is involved in the regulation of telomere length and protection. Shelterin associates with arrays of double-stranded TTAGGG repeats added by telomerase and protects chromosome ends. Without its protective activity, telomeres are no longer hidden from the DNA damage surveillance and chromosome ends are inappropriately processed by DNA repair pathways. Promotes binding of POT1 to single-stranded telomeric DNA. Modulates the inhibitory effects of POT1 on telomere elongation. The ACD-POT1 heterodimer enhances telomere elongation by recruiting telomerase to telomeres and increasing its processivity. May play a role in organogenesis.

Especificaciones

Antígeno DTX3L
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica DTX3L
N.º de referencia del gen Q8TDB6
Alias de gen BBAP, deltex 3 like (Drosophila), DTX3L, Protein deltex 3 like, Rhysin 2, Rhysin2
Símbolos de los genes DTX3L
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno DTX3L Fusion Protein Ag2568
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 151636
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.