missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DTNB Monoclonal Antibody (OTI2E4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200011449
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17561392 30 μL 30 microlitros
17541392 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17561392

Marca: Origene Technologies TA504320S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DTNB Monoclonal antibody specifically detects DTNB in Canine, Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno DTNB
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E4
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NPTN
N.º de referencia del gen P97546, Q9Y639
Alias de gen Beta-dystrobrevin; DTNB; DTN-B; dtnb {ECO:0000250; Dystrobrevin beta; dystrobrevin, beta; mDTN-B; UniProtKB:O70585}
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human NPTN produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27020, 487637, 56064
Especies diana Canine, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.