missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DTD1 Antibody (OTI1E1), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30148290
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30148290 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30148290 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP272335CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DTD1 Monoclonal antibody specifically detects DTD1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DTD1
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E1
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen bA379J5.3, bA555E18.1, C20orf88HARS2, chromosome 20 open reading frame 88, DNA-unwinding element-binding protein, D-tyrosyl-tRNA deacylase 1 homolog (S. cerevisiae), D-tyrosyl-tRNA(Tyr) deacylase 1, DUEB, EC 3.1, Histidyl-tRNA synthase-related, histidyl-tRNA synthetase 2, MGC119131, MGC41905, pqn-68
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human DTD1(NP_543010) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 92675
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.