Learn More
IKA™ Tubos DT-20-M-Gamma con elemento de estátor de rotor
Tienda IKA Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
DT-20-M
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo DT-20-M |
| Intervalo de volumen (métrico) | De 5 a 15 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispersión, homogeneización, suspensiones |
| Para utilizar con (equipo) | DT-20-M |
| Cantidad de embalaje | 20 paq. |