missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ DSU HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate (Nondenatured)

Código de producto. 16140964
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16140964

Marca: Abnova™ L115T6.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human overexpression lysate

Especificaciones

Línea de células HEK293
Para utilizar con (aplicación) Immunoprecipitation, Western Blot
Descripción DSU HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate(Non-Denatured)
N.º de referencia del gen BC032747
Tampón de lisis Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. ;Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Peso molecular Theoretical M.W. 25kDa
Plásmido pCMV-FLJ10116 full length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell lysate was tested with anti-FLJ10116 antibody (Mfr. No. H00055686-M01) by Western Blot.
Cantidad 100 μg
Tampón de almacenamiento In modified RIPA Lysis Buffer.
Especie del huésped Human
Concentración 2 mg/mL
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 100UG DSU HEK293 Cell Transient Overexpression Lys
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Mercaptoethanol
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado