missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DSTN Mouse anti-Human, Rat, Clone: OTI1C5, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17672531
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17672531 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17672531 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor CF502661

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

The product of this gene belongs to the actin-binding proteins ADF family. This family of proteins is responsible for enhancing the turnover rate of actin in vivo. This gene encodes the actin depolymerizing protein that severs actin filaments (F-actin) and binds to actin monomers (G-actin). Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.

Especificaciones

Antígeno DSTN
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C5
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica DSTN
N.º de referencia del gen P60981, Q7M0E3
Alias de gen ACTDP, ADF, HEL32, bA462D18.2
Símbolos de los genes DSTN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human DSTN produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11034, 502674
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.