missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DSTN Monoclonal Antibody (OTI2E8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17527371
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17527371 30 μL 30 microlitros
17507371 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17527371

Marca: Origene Technologies TA502622S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DSTN Monoclonal antibody specifically detects DSTN in Canine, Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno DSTN
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E8
Concentración 0.73 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PUDP
N.º de referencia del gen Q08623
Alias de gen 2610043P17Rik; ACTDP; actin depolymerizing factor; actin-depolymerizing factor; ADF; AU042046; bA462D18.2; bA462D18.2 (destrin (actin depolymerizing factor ADF) (ACTDP)); corn1; corneal disease 1; destrin; destrin (actin depolymerizing factor); destrin, actin depolymerizing factor; Dsn; DSTN; epididymis luminal protein 32; HEL32; RP23-77A2.1; sID; Sid 23; Sid23; sid23p
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human HDHD1A produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 291585, 610678, 8226
Especies diana Canine, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.