Learn More
DSTN Monoclonal Antibody (OTI1B8), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17537421
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17537421 30 μL 30 microlitros
17517421 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17537421 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA502642S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
DSTN Monoclonal antibody specifically detects DSTN in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno DSTN
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B8
Concentración 0.77 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica DSTN
N.º de referencia del gen P60981
Alias de gen 2610043P17Rik; ACTDP; actin depolymerizing factor; actin-depolymerizing factor; ADF; AU042046; bA462D18.2; bA462D18.2 (destrin (actin depolymerizing factor ADF) (ACTDP)); corn1; corneal disease 1; destrin; destrin (actin depolymerizing factor); destrin, actin depolymerizing factor; Dsn; DSTN; epididymis luminal protein 32; HEL32; RP23-77A2.1; sID; Sid 23; Sid23; sid23p
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human DSTN produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11034
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a