missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DSTN Monoclonal Antibody (OTI1B8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17517421
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17517421 100 μL 100 microlitros
17537421 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17517421

Marca: Origene Technologies TA502642

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The product of this gene belongs to the actin-binding proteins ADF family. This family of proteins is responsible for enhancing the turnover rate of actin in vivo. This gene encodes the actin depolymerizing protein that severs actin filaments (F-actin) and binds to actin monomers (G-actin). Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.

Especificaciones

Antígeno DSTN
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B8
Concentración 0.77 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica DSTN
N.º de referencia del gen P60981
Alias de gen ACTDP, ADF, HEL32, bA462D18.2
Símbolos de los genes DSTN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human DSTN produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11034
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.