Learn More
Thermo Scientific™ DSS (disuccinimidyl suberate), No-Weigh™ Format
Código de producto. 10540434 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
8 x 2 mg
10 x 2 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
paquete de 10
paquete de 8
10540434 1 g 1 g
11831255 8 x 2 mg paquete de 8
15971252 10 x 2 mg paquete de 10
10138353 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 10540434
Marca: Thermo Scientific™ 21555
Edge
Entrecruce aminas con suberato de disucinimidil compuesto por grupos de ésteres NHS con un separador de media longitud permeable a la membrana para el entrecruzamiento de proteínas intracelulares.
Thermo Scientific™ Pierce DSS, también denominado suberato de disucinimidil, es un entrecruzador no escindible y permeable a la membrana que contiene un éster de N-hidroxisucinimida (NHS) reactivo a la amina en cada extremo de un agente separador de 8 átomos de carbono.
Características destacadas:
  • Entrecruzamiento químico de proteínas intracelulares antes de la inmunoprecipitación y la lisis celular
  • Interacciones de proteínas “fijas” para permitir la identificación de interacciones de proteínas débiles o transitorias
  • Entrecruzamiento de proteínas para crear bioconjugados mediante reacciones de un paso
  • Anticuerpos orientados al entrecruzamiento para la agarosa proteína A o G
  • Inmovilización de proteínas en superficies recubiertas con aminas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina-amina
Cleavable No
Descripción DSS
Peso molecular 368.35
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 11,4 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.
Permeabilidad celular Sí
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Homobifuncionales
Fracción reactiva Éster NHS
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 1 g
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar, uso único
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.