missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DSPP Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen™ PA5109663

Código de producto. 17157593

  • 502.00€ / 100 microlitros

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Immunogen sequence: IPVPQSKPLE RHVEKSMNLH LLARSNVSVQ DELNASGTIK ESGVLVHEGD RGRQENTQDG HKGEGNGSKW AEVGGKSFST YSTLANEEGN IEGWNGDTGK AETYGHDGIH GKEENITANG IQGQVSIIDN A.

This gene encodes two principal proteins of the dentin extracellular matrix of the tooth. The preproprotein is secreted by odontoblasts and cleaved into dentin sialoprotein and dentin phosphoprotein. Dentin phosphoprotein is thought to be involved in the biomineralization process of dentin. Mutations in this gene have been associated with dentinogenesis imperfecta-1; in some individuals, dentinogenesis imperfecta occurs in combination with an autosomal dominant form of deafness. Allelic differences due to repeat polymorphisms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

DSPP
Polyclonal
Unconjugated
DSPP
dentin matrix protein 3; dentin phosphophoryn; Dentin phosphoprotein; dentin phosphoryn; dentin sailophosphoprotein; dentin sialophosphoprotein; Dentin sialoprotein; Dentine sialoprotein; DFNA39; DGI1; Dmp2; Dmp3; DMP-3; Dpp; DSP; DSPP; DTDP2; RDSP2
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
1834, 25254, 666279
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ELISA, Western Blot
2.09 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.3
P97399, Q62598, Q9NZW4
DSPP
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 16-146 of human DSPP (NP_055023.2).
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.