Learn More
DSP Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200106761 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30235606 20 μL 20 microlitros
30234718 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30235606
Marca: Proteintech 683641IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The DSP antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human DSP. This antibody recognizes human, mouse antigen. The DSP antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno DSP
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1B10D4
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes DPI; DPII
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1832
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 240-330 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1