Learn More
DSP Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30234718 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30234718 150 μL 150 microlitros
30235606 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30234718 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 683641IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The DSP antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human DSP. This antibody recognizes human, mouse antigen. The DSP antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno DSP
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1B10D4
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes DPI; DPII
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1832
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 240-330 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1