Learn More
DSN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16867694 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16867694 150 μL 150 microlitros
16877694 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16867694
Marca: Proteintech 177421AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Part of the MIS12 complex which is required for normal chromosome alignment and segregation and kinetochore formation during mitosis.
Especificaciones
Antígeno DSN1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.22 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica DSN1
N.º de referencia del gen Q9CYC5, Q9H410
Alias de gen C20orf172, DSN1, MIS13
Símbolos de los genes Dsn1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno DSN1 Fusion Protein Ag11988
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 499933, 66934, 79980
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG