missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DSN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16877694 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16877694 20 μL 20 microlitros
16867694 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16877694

Marca: Proteintech 177421AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Part of the MIS12 complex which is required for normal chromosome alignment and segregation and kinetochore formation during mitosis.

Especificaciones

Antígeno DSN1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.22 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica DSN1
N.º de referencia del gen Q9CYC5, Q9H410
Alias de gen C20orf172, DSN1, MIS13
Símbolos de los genes Dsn1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno DSN1 Fusion Protein Ag11988
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 499933, 66934, 79980
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.