Learn More
Applied Biosystems™ DS-33 Matrix Standard Set for the 310 Genetic Analyzer
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Includes
Contiene 5 oligonucleótidos marcados con colorante utilizados para generar la matriz multicomponente en una solución 1X TE.
- Los patrones de matriz no necesitan ejecutarse con cada conjunto de inyecciones de muestras
- Este conjunto de cinco patrones de matriz solo debe ejecutarse una vez para generar un archivo de matriz y aplicarlos a las muestras que se ejecuten en condiciones similares
Información de órdenes
10 desarrollos
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene 5 oligonucleótidos marcados con colorante utilizados para generar la matriz multicomponente en una solución 1X TE.Almacenar el kit entre 2 y 8 °C.No la congele. |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador genético 310 |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación |
| Etiqueta o tinte | FAM, LIZ, NED, PET, VIC |
| N.º de reacciones | 10 desarrollos |
| Tipo de producto | Conjunto de patrones de matriz DS-33 |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
Solo para uso en investigación