Learn More
Applied Biosystems™ DS-33 GeneScan™ Install Kit Dx with GeneScan™ 600 LIZ™ Size Standard v2.0 Dx
Código de producto. 16391964 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 16391964
Marca: Applied Biosystems™ A25793
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Contenido 4 tubos de patrón de instalación GeneScan DS-33, 1 tubo de patrón de tamaño GeneScan 600 LIZ v2.0 Dx
El patrón de tamaño interno GeneScan™ -120 LIZ™ se ha desarrollado para su uso con los sistemas de electroforesis de ADN basada en fluorescencia de Applied Biosystems.El uso de un patrón de tamaño interno estándar permite el análisis de datos automatizado y también resulta esencial para obtener una elevada precisión de ciclo a ciclo al cuantificar los fragmentos de ADN.
The DS-33 GeneScan Install Kit Dx with GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 Dx consists of pooled PCR products labeled with 6-FAM, VIC, NED, and PET dyes. To generate the pooled products, CEPH individual 1347-02 genomic DNA is amplified with eight fluorescent PCR primer pairs, which amplify selected microsatellite loci (as listed in the package product insert). The kit also contains a tube of GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 Dx (Cat. No. A25794).
El kit también contiene un tubo de patrón de tamaño GeneScan 600 LIZ™ v2.0 Dx.
Información de órdenes
1 Kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Cada kit contiene cuatro tubos de patrón de instalación DS-33 de GeneScan y un tubo de patrón de tamaño 600 LIZ v2.0 Dx de GeneScan.
Almacene el kit de -15 a -25 °C hasta que esté listo para su uso. Al descongelar, almacene el tubo de patrón de tamaño 600 LIZ v2.0 de GeneScan a 2 °C a 8 °C.
Método de detección Fluorescencia
Formato Tubo
Para utilizar con (equipo) 3500 Dx Genetic Analyzer, SeqStudio Flex Dx Series
Rendimiento de PCR enriquecido por GC Alto
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación
Etiqueta o tinte LIZ
Línea de productos GeneScan, LIZ
Tipo de producto Kit de instalación
Cantidad 1 Kit
Condiciones de envío Hielo seco
Tiempo de prueba Rapidez
Mostrar más Mostrar menos
Solo para uso en investigación