missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DS-1040 Tosylate, MedChemExpress

Código de producto. 16466367
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16466367 5 mg 5 miligramos
16480027 50 mg 50 miligramos
16443638 10 mg 10 miligramos
16404726 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16466367

Marca: Medchem Express HY1019185mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress DS-1040 Tosylate is an orally active, selective inhibitor of activated thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor (TAFIa) with IC50s of 5.92 nM and 8.01 nM for human and rat TAFIa. DS-1040 Tosylate is a fibrinolysis enhancer for thromboembolic diseases.

DS-1040 Tosylate is an orally active, selective inhibitor of activated thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor (TAFIa) with IC50s of 5.92 nM and 8.01 nM for human and rat TAFIa. DS-1040 Tosylate is a fibrinolysis enhancer for thromboembolic diseases.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material DS-1040 Tosylate
CAS 1335138-89-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H35N3O5S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (214.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (214.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H](CC1=CN([C@H]2CC[C@H](C)CC2)C=N1)CCCN.CC3=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C3
Peso molecular (g/mol) 465.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.61
Porcentaje de pureza 99.29%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.