Learn More
DS-1040 Tosylate, MedChemExpress
Código de producto. 16480027
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16480027 50 mg 50 miligramos
16466367 5 mg 5 miligramos
16443638 10 mg 10 miligramos
16404726 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16480027
Marca: Medchem Express HY101918
MedChemExpress DS-1040 Tosylate is an orally active, selective inhibitor of activated thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor (TAFIa) with IC50s of 5.92 nM and 8.01 nM for human and rat TAFIa. DS-1040 Tosylate is a fibrinolysis enhancer for thromboembolic diseases.
DS-1040 Tosylate is an orally active, selective inhibitor of activated thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor (TAFIa) with IC50s of 5.92 nM and 8.01 nM for human and rat TAFIa. DS-1040 Tosylate is a fibrinolysis enhancer for thromboembolic diseases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DS-1040 Tosylate
CAS 1335138-89-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H35N3O5S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (214.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (214.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H](CC1=CN([C@H]2CC[C@H](C)CC2)C=N1)CCCN.CC3=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C3
Peso molecular (g/mol) 465.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.61
Porcentaje de pureza 99.29%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation