Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubos de secado, en forma de U, con llaves de paso NS
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Tubos de secado según conforme a DIN 12616
- Con llaves de paso de NS extraíble
- Tubos laterales planos (diámetro exterior: 6 mm)
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio Duran |