Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubos de secado
Click to view available options
Longitud (métrico):
130 mm
180 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Tubos de secado
- Tubos de secado en forma de U
- En forma de U
- Tubos laterales con olivas
- Diámetro exterior de 6 mm
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Olivas |
| Longitud (métrico) | 180 mm |
| Forma | En forma de U |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |