Learn More
Labconco™ Tren de secado para caja de guantes de atmósfera controlada
Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cajas de guantes de atmósfera controlada Labconco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Tren de secado con dos columnas de tamiz molecular
- Para cajas de guantes de atmósfera controlada
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Cajas de guantes de atmósfera controlada Labconco |
| Peso (imperial) | 17 lb |
| Peso (métrico) | 7,7 Kg |
| Descripción | Dos columnas |
| Tipo de producto | Accesorio de caja de guantes |
| Tensión | 230 V |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz, 1,55 A |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de atmósfera controlada |
| Frecuencia | 50/60 Hz |