Learn More
BUCHI Drying Rack Manifold 12
Código de producto. 15952701 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
tipo de tapón:
Norteamérica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón unitSize
15952701 Norteamérica cada uno
1 options
Código de producto. 15952701
Marca: BUCHI 11DCIN01000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fast sample drying. Connect up to 12 samples to a BUCHI Lyovapor™ with this drying rack with 12 manifold valves and a base plate.
  • Manifolds: adapters for traditional freeze drying beakers or round bottom flasks
  • Shelves: for vials, plates, and irregular shaped items
  • Heated Shelves: advanced control of drying process and applications
  • Stoppering Chambers: seal vials without exposure to ambient moisture
Especificaciones
Tipo Benchtop Freeze Dryer
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) Ambient to -105°C
Material Acero inoxidable
tipo de tapón Norteamérica
Tensión 220/240 V