Learn More
Nabertherm™ Horno de secado, serie TR LS con controlador C550
Código de producto. 17318229 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 L
120 L
240 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17318229 60 L cada uno
17328229 120 L cada uno
17338229 240 L cada uno
3 options
Código de producto. 17318229
Marca: Nabertherm™ TRS065ON
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Logra y mantiene una uniformidad perfecta de la temperatura.Se puede utilizar para diversas aplicaciones, como secado, esterilización o almacenamiento en caliente.
  • Temperatura máxima:de 260 °C
  • Intervalo de temperatura de trabajo:5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 260 °C
  • Hornos TR 30 - TR 240 diseñados como modelos de sobremesa
  • Hornos TR 450 y TR 1050 diseñados como modelos de suelo
  • La circulación horizontal del aire produce una uniformidad de la temperatura superior a +/-5 °C
  • Cámara de acero inoxidable, aleación 304 (AISI)/(material DIN n.º 1.4301), resistente al óxido y fácil de limpiar
  • Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Asa grande para abrir y cerrar la puerta
  • Se puede cargar en varias capas mediante rejillas desmontables (número de rejillas desmontables incluidas, consulte la tabla de la derecha)
  • Gran puerta con apertura amplia, con bisagras a la derecha y liberación rápida para los modelos TR 30 -TR 450
  • Puerta de apertura doble con liberación rápida para TR 1050
  • Rodillos de transporte equipados con TR 1050
  • Escape sin límite de ajuste en la pared trasera con funcionamiento desde la parte delantera
  • Control con microprocesador PID con sistema de diagnóstico automático
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 1539
Tipo de controlador C550
Capacidad (métrico) 60 L
Temperatura (métrico) Hasta 260 °C
Peso (métrico) 92 kg