Descripción
- Temperatura máxima: 300 °C
- Intervalo de temperatura de trabajo: + 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C
- Hornos TR 30-TR 240 diseñados como modelos de sobremesa
- Hornos TR 450 y TR 1050 diseñados como modelos de suelo
- La circulación horizontal del aire produce una uniformidad de la temperatura superior a +/- 5 °C
- Cámara de acero inoxidable, aleación 304 (AISI)/(material DIN n.º 1.4301), resistente al óxido y fácil de limpiar
- Sólo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Asa grande para abrir y cerrar la puerta
- Se puede cargar en varias capas mediante rejillas desmontables (número de rejillas desmontables incluidas, consulte la tabla de la derecha)
- Gran puerta con apertura amplia, con bisagras a la derecha y liberación rápida para los modelos TR 30-TR 450
- Puerta de apertura doble con liberación rápida para TR 1050
- Rodillos de transporte equipados con TR 1050
- Escape sin límite de ajuste en la pared trasera con funcionamiento desde la parte delantera
- Control con microprocesador PID con sistema de diagnóstico automático
- Los relés de estado sólido proporcionanun funcionamiento con poco ruido
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1050 l |
| Control de temperatura | C450 |
| Peso (métrico) | 450 kg |