Learn More
Nabertherm Drying Oven, TR 300°C Series
Código de producto. 15521122 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 l
120 l
240 l
450 l
1050 l
Control de temperatura:
C450
R7
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Control de temperatura unitSize
15521122 60 l R7 cada uno
15978490 60 l C450 cada uno
15844365 120 l C450 cada uno
15541122 120 l R7 cada uno
15988490 240 l C450 cada uno
15998490 450 l C450 cada uno
15908500 1050 l C450 cada uno
15591122 1050 l R7 cada uno
8 options
Código de producto. 15521122
Marca: Nabertherm TR062RN
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Logra y mantiene una uniformidad perfecta de la temperatura.Se puede utilizar para diversas aplicaciones, como secado, esterilización o almacenamiento en caliente.
  • Temperatura máxima: 300 °C
  • Intervalo de temperatura de trabajo: + 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C
  • Hornos TR 30-TR 240 diseñados como modelos de sobremesa
  • Hornos TR 450 y TR 1050 diseñados como modelos de suelo
  • La circulación horizontal del aire produce una uniformidad de la temperatura superior a +/- 5 °C
  • Cámara de acero inoxidable, aleación 304 (AISI)/(material DIN n.º 1.4301), resistente al óxido y fácil de limpiar
  • Sólo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Asa grande para abrir y cerrar la puerta
  • Se puede cargar en varias capas mediante rejillas desmontables (número de rejillas desmontables incluidas, consulte la tabla de la derecha)
  • Gran puerta con apertura amplia, con bisagras a la derecha y liberación rápida para los modelos TR 30-TR 450
  • Puerta de apertura doble con liberación rápida para TR 1050
  • Rodillos de transporte equipados con TR 1050
  • Escape sin límite de ajuste en la pared trasera con funcionamiento desde la parte delantera
  • Control con microprocesador PID con sistema de diagnóstico automático
  • Los relés de estado sólido proporcionan­un funcionamiento con poco ruido
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 l
Control de temperatura R7
Peso (métrico) 90 kg