Learn More
Nabertherm™ Estufa de secado, serie TR 300 °C
Código de producto. 17308229 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 L
120 L
240 L
450 L
1050 L
Tipo de controlador:
C550
R7
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de controlador unitSize
17308229 1050 L R7 cada uno
17318209 60 L C550 cada uno
17328209 60 L R7 cada uno
17348209 120 L C550 cada uno
17358209 120 L R7 cada uno
17378209 240 L C550 cada uno
17338219 450 L C550 cada uno
17398219 1050 L C550 cada uno
8 options
Código de producto. 17308229
Marca: Nabertherm™ TR905RN
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Logra y mantiene una uniformidad perfecta de la temperatura.Se puede utilizar para diversas aplicaciones, como secado, esterilización o almacenamiento en caliente.
  • Temperatura máxima:de 300 °C
  • Intervalo de temperatura de trabajo:5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C
  • Hornos TR 30 - TR 240 diseñados como modelos de sobremesa
  • Hornos TR 450 y TR 1050 diseñados como modelos de suelo
  • La circulación horizontal del aire produce una uniformidad de la temperatura superior a +/- 5 °C
  • Cámara de acero inoxidable, aleación 304 (AISI)/(material DIN n.º 1.4301), resistente al óxido y fácil de limpiar
  • Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Asa grande para abrir y cerrar la puerta
  • Se puede cargar en varias capas mediante rejillas desmontables (número de rejillas desmontables incluidas, consulte la tabla de la derecha)
  • Gran puerta con apertura amplia, con bisagras a la derecha y liberación rápida para los modelos TR 30 -TR 450
  • Puerta de apertura doble con liberación rápida para TR 1050
  • Rodillos de transporte equipados con TR 1050
  • Escape sin límite de ajuste en la pared trasera con funcionamiento desde la parte delantera
  • Control con microprocesador PID con sistema de diagnóstico automático
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Tipo de controlador R7
Capacidad (métrico) 1050 L
Temperatura (métrico) 300 °C
Tipo Estufa de secado
Peso (métrico) 450 kg