Descripción
Contiene 6 o 15 posiciones para vasos de precipitados con un diámetro máximo de 85 mm y 64 mm, respectivamente.El agitador magnético Velp Scientifica™ MULTISTIRRER es ideal para la termostatación de las muestras cuando se utiliza con un baño de agua recirculante.
- Construcción robusta
- El panel de control está protegido contra líquidos derramados
- Carcasa de acero resistente con revestimiento de epoxi
- Cubierta de acero inoxidable
- Larga vida útil
- Superficie brillante para la visualización de partículas y cambios de color
- Se mantiene fresco, incluso después de días de funcionamiento continuo
- Ideal para microvaloración, microbiología y bioquímica
- A pesar del arranque suave, la velocidad programada se alcanza rápidamente
- Control de velocidad excelente (electrónico), incluso a velocidades bajas
- Control de temperatura de las muestras mediante baño de agua en circulación
- Diseño práctico ergonómico
- Altura muy baja
- Regulación de velocidad de 50 hasta 1500 rpm
- Rango de frecuencia / tensión de red universal
- Bajo peso, fácil de mover
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 80 a 1500 rpm |
| Posiciones de agitación. | 15 |
| Material de la placa superior | Acero inoxidable |
| Capacidad | 15 x 250 mL |
| Pantalla | Analógico |
| Forma | Rectángulo |
| Tensión | 100/240 V |
| Vataje | 9 W |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 370 x 230 x 51,5 mm |
| Altura (métrico) | 51,5 mm |
| Mostrar más |