Learn More
Nabertherm™ Estufa de secado
Código de producto. 17388209 Tienda Nabertherm Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 L
120 L
240 L
450 L
1050 L
Tipo de controlador:
B510
R7
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17388209
Marca: Nabertherm™ TR245RN
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con su temperatura de trabajo máxima de hasta 300 °C y circulación de aire, las estufas logran una uniformidad perfecta de la temperatura que es mucho mejor que en las estufas de la mayoría de los competidores.
  • Temperatura máxima:de 300 °C
Especificaciones
Tipo de controlador R7
Capacidad (métrico) 240 L
Temperatura (métrico) 300 °C
Tipo Estufa de secado
Carga máx. del estante 8
N.º de estantes 2
Dimensiones interiores (F x An x Al) 750 x 550 x 600 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1000 x 780 x 970 mm