Descripción
- Temperatura máxima:de 300 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | B510 |
| Capacidad (métrico) | 240 L |
| Temperatura (métrico) | 300 °C |
| Tipo | Estufa de secado |
| Carga máx. del estante | 8 |
| N.º de estantes | 2 |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 750 x 550 x 600 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 1000 x 780 x 970 mm |