Descripción
- Temperatura máxima:de 300 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | R7 |
| Capacidad (métrico) | 450 L |
| Temperatura (métrico) | 300 °C |
| Tipo | Estufa de secado |
| Carga máx. del estante | 15 |
| N.º de estantes | 3 |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 750 x 550 x 1100 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 1000 x 780 x 1470 mm |