Learn More
Nabertherm™ Estufa de secado
Código de producto. 17338209 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 L
120 L
240 L
450 L
1050 L
Tipo de controlador:
B510
R7
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de controlador unitSize
17338209 120 L B510 cada uno
17308209 60 L B510 cada uno
17368209 240 L B510 cada uno
17388209 240 L R7 cada uno
17328219 450 L B510 cada uno
17348219 450 L R7 cada uno
17388219 1050 L B510 cada uno
7 options
Código de producto. 17338209
Marca: Nabertherm™ TR125LN
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con su temperatura de trabajo máxima de hasta 300 °C y circulación de aire, las estufas logran una uniformidad perfecta de la temperatura que es mucho mejor que en las estufas de la mayoría de los competidores.
  • Temperatura máxima:de 300 °C
Especificaciones
Tipo de controlador B510
Capacidad (métrico) 120 L
Temperatura (métrico) 300 °C
Tipo Estufa de secado
Carga máx. del estante 7
N.º de estantes 2
Dimensiones interiores (F x An x Al) 650 x 390 x 500 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 900 x 610 x 860 mm