Learn More
Nabertherm™ Estufa de secado
Tienda Nabertherm Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 l
120 l
240 l
450 l
1050 l
Tipo de controlador:
B410
R7
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
700 × 610 × 710 mm
900 × 610 × 860 mm
1000 × 780 × 970 mm
1000 × 780 × 1470 mm
1470 × 940 × 1920 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- TMAX: 300 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | B410 |
| Capacidad (métrico) | 60 l |
| Temperatura (métrico) | 300 °C |
| Carga máx. del estante | 4 |
| N.º de estantes | 1 |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 450 × 390 × 350 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 700 × 610 × 710 mm |