Descripción
- TMAX: 300 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | B410 |
| Capacidad (métrico) | 60 l |
| Temperatura (métrico) | 300 °C |
| Carga máx. del estante | 4 |
| N.º de estantes | 1 |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 450 × 390 × 350 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 700 × 610 × 710 mm |