Descripción
- Intervalo de temperatura de trabajo:20 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C
- Hornos TR 30 - TR 420 diseñados como modelos de sobremesa
- Hornos TR 450 - TR 1050 diseñados como modelos de suelo
- La circulación de aire forzado horizontal produce una uniformidad de temperatura de acuerdo con DIN 17052-1 mejor que +/− 5 °C en el horno vacío (con solapa de aire de escape cerrada)
- Carcasa de horno de acero inoxidable, número de material 1.4016 (DIN)
- Cámara de acero inoxidable, aleación 304 (AISI)/(material DIN n.º 1.4301), resistente al óxido y fácil de limpiar
- Se puede cargar en varias capas mediante rejillas extraíbles
- Escape sin límite de ajuste en la pared trasera con funcionamiento desde la parte delantera
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | C550 |
| Capacidad (métrico) | 30 L |
| Temperatura (métrico) | 300 °C |
| Tipo | Horno de secado |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 300 x 360 x 300 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 570 x 610 x 665 mm |
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 2600 W |