Learn More
Nabertherm™ Hornos de secado
Código de producto. 17368219 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 L
420 L
450 L
800 L
Tipo de controlador:
B510
C550
R7
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de controlador unitSize
17368219 800 L C550 cada uno
17378199 30 L B510 cada uno
17388199 30 L C550 cada uno
17398199 30 L R7 cada uno
17398209 420 L C550 cada uno
17308219 420 L B510 cada uno
17318219 420 L R7 cada uno
17358219 800 L B510 cada uno
17378219 800 L R7 cada uno
17348229 450 L C550 cada uno
10 options
Código de producto. 17368219
Marca: Nabertherm™ TR805ON
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con una temperatura de trabajo máxima de hasta 300 °C y circulación forzada de aire, los hornos alcanzan una temperatura muy buena.Se pueden utilizar para diversas aplicaciones, como secado, esterilización o almacenamiento en caliente.
  • Intervalo de temperatura de trabajo:20 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C
  • Hornos TR 30 - TR 420 diseñados como modelos de sobremesa
  • Hornos TR 450 - TR 1050 diseñados como modelos de suelo
  • La circulación de aire forzado horizontal produce una uniformidad de temperatura de acuerdo con DIN 17052-1 mejor que +/− 5 °C en el horno vacío (con solapa de aire de escape cerrada)
  • Carcasa de horno de acero inoxidable, número de material 1.4016 (DIN)
  • Cámara de acero inoxidable, aleación 304 (AISI)/(material DIN n.º 1.4301), resistente al óxido y fácil de limpiar
  • Se puede cargar en varias capas mediante rejillas extraíbles
  • Escape sin límite de ajuste en la pared trasera con funcionamiento desde la parte delantera
Especificaciones
Tipo de controlador C550
Capacidad (métrico) 800 L
Temperatura (métrico) 300 °C
Tipo Horno de secado
Dimensiones interiores (F x An x Al) 670 x 1200 x 1000 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 970 x 1470 x 1520 mm
Tensión 400 V
Vataje 6300 W