Descripción
- Manifolds: adapters for traditional freeze drying beakers or round bottom flasks
- Shelves: for vials, plates, and irregular shaped items
- Heated Shelves: advanced control of drying process and applications
- Stoppering Chambers: seal vials without exposure to ambient moisture
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Benchtop Freeze Dryer |
| N.º de estantes | 4 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambient to -105°C |
| Material | Acrílico |
| Modelo | Standard Top |
| Incluye | Drying Chamber Only |
| tipo de tapón | Norteamérica |
| Tensión | 220/240 V |