Learn More
Descrizione
- Manifolds: adapters for traditional freeze drying beakers or round bottom flasks
- Shelves: for vials, plates, and irregular shaped items
- Heated Shelves: advanced control of drying process and applications
- Stoppering Chambers: seal vials without exposure to ambient moisture
Specifica
Specifica
| Tipo | Benchtop Freeze Dryer |
| N.º de estantes | 6 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambient to -105°C |
| Material | Acrílico |
| Modelo | Standard Top |
| Incluye | Drying Chamber Only |
| tipo de tapón | Norteamérica |
| Tensión | 220/240 V |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?