Learn More
BUCHI Lyovapor™ Drying Chamber
Código de producto. 17234694 Tienda Buchi Productos
Click to view available options
Tipo:
Benchtop Freeze Dryer
Heated Product Shelf Chamber
N.º de estantes:
0
4
6
Modelo:
12-position Manifold Top
24-position Manifold Top
Standard Top
Stoppering Vials Top
Incluye:
4 Sample Temperature Sensors
6 Sample Temperature Sensors
Chamber Only
Drying Chamber Only
Pressure Difference Testing
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17234694
Marca: BUCHI 11DCPH26100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Freeze drying flexibility for basic and advanced drying of vials, shelves, and flasks.
  • Manifolds: adapters for traditional freeze drying beakers or round bottom flasks
  • Shelves: for vials, plates, and irregular shaped items
  • Heated Shelves: advanced control of drying process and applications
  • Stoppering Chambers: seal vials without exposure to ambient moisture
Especificaciones
Tipo Heated Product Shelf Chamber
N.º de estantes 6
Intervalo de temperatura (métrico) Ambient to -105°C
Material Acrílico
Modelo Standard Top
Incluye 6 Sample Temperature Sensors
tipo de tapón Norteamérica
Tensión 220/240 V