Learn More
Cole-Parmer™ Dry Vacuum Pump
Código de producto. 13235140 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
8,8 L/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
13235140 8,8 L/min cada uno
1 options
Código de producto. 13235140
Marca: Cole-Parmer™ 7920205
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo de motor Shaded pole
Amperaje 0,8 A
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 193.675 x 114.3 x 190.5 mm
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Caudal 8,8 L/min
Tipo de bomba Bomba de vacío seco