missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Taylor Wharton DRY SHIPPER CXR500 7,7L

Marca:  Taylor Wharton CXR5000

725.65 EUR hasta el 2026-01-16
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "24103" para aplicar la oferta.


DRY SHIPPER CXR500 7,7L

Código de producto. 11778419

  • 3485.00€ / cada uno
Outlet Corner
Usar código promocional 24103
Ver todas las promociones
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado